Avantor® Hichrom, Columnas HPLC, C18, 5 μm
Proveedor: Avantor
HI-5C18-100AEA 801 EUR
HI-5C18-100A HI-5C18-100P HICHHI-5C18-10CP HI-5C18-150A HI-5C18-150AF HI-5C18-150AS HI-5C18-250A HI-5C18-250AF HI-5C18-250AS HI-5C18-250P HI-5C18-50P HI-5C18-50SP1 HI-5C18-75P HI-5C18-100P3 HI-5C18-100SP1 HI-5C18-10C5 HI-5C18-10CM5 HI-5C18-10CP3 HI-5C18-150P3 HI-5C18-150SP1 HI-5C18-250P3 HI-5C18-250SP1 HI-5C18-50P3 HI-5C18-300AE HI5C1810C5SK HI-5C18-125AF HI-5C18-200A HI-5C18-300A HI-5C18-300AF
Avantor® Hichrom, Columnas HPLC, C18, 5 μm
Columnas de cromatografía
Estas columnas Avantor® Hichrom C18 ofrecen un alto rendimiento para abordar las aplicaciones de fase inversa más desafiantes. El uso de sílice ultrapura, la tecnología de unión avanzada, la especificación superior de la columna y la validación integral de lotes contribuyen a la excelente reproducibilidad de las columnas.
  • Sílice porosa desactivada con base ultra pura
  • Adecuado para moléculas ácidas, básicas y neutras.
  • Tamaños de partículas disponibles de 3,5 y 5 μm
La combinación de sílice ultrapura con tecnología de unión avanzada da como resultado una sílice densamente unida que es a la vez muy robusta y reproducible. Se eliminan eficazmente las interacciones impredecibles entre los sitios de silanol residuales en la superficie de sílice y el analito. La validación integral de lotes garantiza que se mantenga la reproducibilidad absoluta de un lote a otro con moléculas ácidas, básicas y neutras.
La combinación de un proceso de unión densa único (que inhibe la escisión del ligando a pH bajo) con un proceso de protección revolucionario (protege la sílice de la disolución a pH alto) permite que estas columnas C18 ofrezcan una estabilidad excepcional en un rango de pH extendido.
Estas columnas están empaquetadas con eficiencias extremadamente altas con excelentes asimetrías de pico, lo que garantiza que se mantenga un alto rendimiento durante toda la vida útil de la columna.
Los cartuchos precolumna están disponibles para las dimensiones de columna C18, para extender aún más la vida útil de la columna al evitar la adsorción irreversible y el bloqueo de frita en la parte superior de la columna.
* Usar con soporte independiente HI-161 y acoplador de columna HI-081.
Información para pedidos: Otras dimensiones de columnas y cartuchos de protección están disponibles bajo pedido.
Información de suministro: Se suministra con un cromatograma de prueba y un certificado de validación de lote.