Avantor® Hichrom, Columnas HPLC, RPB
Proveedor: Avantor
HI-10RPB-100PEA 0 EUR
HI-10RPB-100P HICHHI-10RPB-10CP HI-10RPB-150P HI-10RPB-250P HI-10RPB-50P HI-10RPB-100SP1 HI-10RPB-150SP1 HI-10RPB-250SP1 HIRPB-100A HIRPB-100AS HIRPB-100P HICHHIRPB-10CP HIRPB-150A HIRPB-150AS HIRPB-150P HIRPB-250A HIRPB-250AM HIRPB-250AS HIRPB-250P HIRPB-250SP HIRPB-50P HI-10RPB-100P3 HI-10RPB-10CP3 HI-10RPB-150P3 HI-10RPB-250P3 HI-10RPB-50P3 HI-10RPB-50SP1 HI-3.5RPB100AF HI-3.5RPB100AS HI-3.5RPB150AM HI-3.5RPB150AS HIRPB-100P3 HIRPB-10C5 HIRPB-150P3 HIRPB-250P3 HIRPB-50P3 HI3.5RPB10CM5 HIRPB-10C5-SK
Avantor® Hichrom, Columnas HPLC, RPB
Columnas de cromatografía
Avantor® Hichrom RPB es una base de sílice desactivada de alta pureza que ofrece una selectividad única debido al enlace multialquilo C8/C18 patentado y al exhaustivo recubrimiento terminal empleado. La gama incluye fases de 3,5, 5 y 10 μm, que son adecuadas para aplicaciones LC-MS y separaciones preparativas, respectivamente.
  • Mayor productividad debido al menor tiempo de análisis.
  • Longitud de columna reducida sin sacrificar la eficiencia
  • Excelente cromatografía
Avantor® Hichrom RPB está diseñado específicamente para la separación en fase reversa de moléculas básicas. Se eliminaron los sitios ácidos residuales mientras que se mantuvo la cobertura monocapa de la superficie de sílice de alta pureza para obtener una eficiencia óptima de la placa. Tanto los octilsilanos como los octadecilsilanos están unidos para dar un material que combina la robustez de una fase C18 con la alta cobertura de una fase C8. Se obtienen excelentes formas de pico para moléculas de fármacos básicos. Además, los ácidos y las bases pueden cromatografiarse de manera similar en condiciones tamponadas adecuadas.
* Usar con soporte independiente HI-161 y acoplador de columna HI-081.
Información para pedidos: Otras dimensiones de columnas y cartuchos de protección están disponibles bajo pedido.