Arena de mar, AnalaR NORMAPUR® para análisis, purificado por ácido, calcinated
Proveedor: VWR Chemicals
86152.290EA
92.7
EUR
86152.290
86152.360
86152.460
Arena de mar, AnalaR NORMAPUR® para análisis, purificado por ácido, calcinated
Arena de mar
Formula:
SiO₂ |
Núm. CAS:
14808-60-7 |
Resultados test especificaciones
Particle size (0.1-0.3 mm) | Min. 80 % |
Iron soluble in acid | Max. 100 ppm |
Loss on ignition (900°C) | Max. 0.1 % |
Substances soluble in HCl | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |