Guantes industriales, HyFlex® 11-849
Proveedor: Ansell
11-849/6 11-849/8 11-849/9 11-849/10 11-849/11 11-849/7
ANSE11-849/6EA 88.6 EUR
ANSE11-849/6 ANSE11-849/8 ANSE11-849/9 ANSE11-849/10 ANSE11-849/11 ANSE11-849/7
Guantes industriales, HyFlex® 11-849
Guantes
Estos guantes completamente sumergibles ofrecen una protección de 360° contra rasguños, enganches y suciedad, mientras que el fino recubrimiento de espuma de nitrilo permite que la mano respire para mayor comodidad.
  • El revestimiento transpirable de 360 ° brinda protección adicional
  • Tecnología Ansell GRIP™ para un agarre seguro
  • Diseño ergonómico para un ajuste seguro y cómodo
Diseñado para proporcionar comodidad y protección contra todo tipo de rasguños, enganches y suciedad. El revestimiento transpirable de 360 ° proporciona protección adicional en la mano trasera, sin comprometer la comodidad. La protección integral FORTIX™ garantiza un mayor tiempo de uso continuo en ambientes abrasivos secos. No se transfieren contaminantes de silicona a partes metálicas antes de pintar.
Certificaciones: EN 388:2016 (4121A); Cat. II
Envase: Los guantes se empaquetan 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja.