VWR®, Analizadores de humedad con pantalla gráfica, serie MBG
Proveedor: VWR Collection
611-4489EA 1810 EUR
611-4489 611-4490 611-4500 611-4517 611-4518 611-4519
VWR®, Analizadores de humedad con pantalla gráfica, serie MBG
Analizadores Analizadores de humedad
Robustos analizadores de humedad compactos con una gran pantalla gráfica de matriz de puntos retroiluminada para la determinación de la humedad de las materias primas y los productos acabados en las industrias alimentaria, cosmética, láctea, farmacéutica, química agrícola, de la construcción y cerámica.
  • Elección de modelos para satisfacer los requisitos de capacidad y precisión del usuario
  • Fuente de calor halógena-infrarroja
  • Diseño de doble carcasa para proteger la unidad de pesaje del calor irradiado
  • El sensor de temperatura PT100 garantiza la repetibilidad del proceso
  • Información de hora y fecha disponible con salida impresa
  • Ajustes personalizables en varios idiomas
  • Registro GLP/ISO de los últimos datos de calibración almacenados (se pueden ver e imprimir)
MBG 64 M cuenta con un sistema de pesaje de restauración de fuerza electromagnética con resolución de secado.
MBG 62 y MBG 163L cuentan con un sistema de pesaje con célula de carga de alta resolución de secado.
La pantalla muestra todos los parámetros del proceso de secado y todos los resultados durante el mismo. Las unidades cuentan con un cómodo inicio automático utilizando el último programa de secado en la memoria con un botón o cerrando el calentador. Elección de dos modos de calefacción: Estándar o rápido. Los parámetros de calentamiento son fáciles de configurar y el software avanzado permite una guía intuitiva a través del proceso de funcionamiento.
Información para pedidos: El termómetro interno puede calibrarse con el kit de calibración opcional.