Hipoclorito de sodio solución 13% (w/v), grado técnico
Proveedor: PanReac AppliChem
213322.1214 213322.0715
APPC213322.1214EA 51.1 EUR
APPC213322.1214 APPC213322.0715
Hipoclorito de sodio solución 13% (w/v), grado técnico
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. de fusión: -6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,08702
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Active Chlorine, Iodometry) 10.0 - 14.0%
NaCl Max. 11.5%