VWR® VisiScope® 260, Microscopios estereoscópicos
Proveedor: VWR Collection
630-3072EA 373 EUR
630-3072 630-3073 630-3074
VWR® VisiScope® 260, Microscopios estereoscópicos
Microscopios
Los microscopios inalámbricos de la serie Visiscope® 260 incluyen versiones de microscopio estéreo binocular, zoom estéreo binocular y zoom estéreo trinocular. Ideal para la enseñanza superior y las aplicaciones de laboratorio.
  • Método de observación de campo claro para luz transmitida e incidente
  • Sistema óptico Greenough
  • Cabezal giratorio de 360º
  • Iluminación EcoLED de larga duración
  • Utiliza baterías recargables de Ni-MH para un tiempo de trabajo de hasta 12 horas
Los modelos de zoom estereoscópico cuentan con un zoom acromático parfocal.
Información para pedidos: Rechargeable batteries not included.
Información de suministro: Se suministra listo para su uso con oculares, objetivo, fuente de alimentación multienchufe, funda antipolvo y manual de usuario, versión digital (descargable).