Buretas automáticas compactas, ámbar, Schellbach, BLAUBRAND
Proveedor: Brand
23939
BRND23939EA 243 EUR
BRND23939
Buretas automáticas compactas, ámbar, Schellbach, BLAUBRAND
Buretas
Botella de vidrio borosilicato 3.3, clase AS, marcado DE-M.
  • Concepto modular: todos los componentes individuales son reemplazables
  • Rápido de desmontar y fácil de limpiar y reparar
  • Calibrado para suministrar 'TD, Ex'
  • Llave de paso de PTFE desmontable
  • Puesta a cero automática y raya Schellbach
Certificaciones: DIN EN ISO 385
Información para pedidos: Pida las abrazaderas para buretas, los soportes y los fuelles de goma por separado.
Información de suministro: Se suministra como tubo de bureta, llave de paso con punta de precisión, tubo de llenado (PVC, transparente), cabezal de bomba y botella de 2000 ml.