VWR® IS Series, Balanzas de alta capacidad
Proveedor: VWR Collection
611-4530EA 742 EUR
611-4530 611-4549 611-4550 611-4536 611-4528 611-4537 611-4529 611-4539 611-4557 611-4558 611-4559 611-4540 611-4538 611-4556 611-4547 611-4548 611-4520 611-4546 611-4946 611-4947 611-4948 611-4949 611-4950 611-4951
VWR® IS Series, Balanzas de alta capacidad
Balanzas
La gama IS de balanzas de alta capacidad es robusta, fiable y garantiza un alto rendimiento. Los modelos están equipados con una pantalla LCD retroiluminada con contraste ajustable, una gran pantalla gráfica o una gran pantalla táctil a color de 5", las balanzas han sido diseñadas para ofrecer un rendimiento superior a precios competitivos.
  • Sistema de pesaje de restauración de fuerza electromagnética (para una resolución de 0,01 g)
  • Sistema de pesaje de células de carga de alta legibilidad (para una resolución de 0,1 g)
  • Construcción sólida con un teclado ergonómico
  • Calibración externa
  • Las unidades de medida son seleccionables y personalizables
  • El gancho para pesaje por debajo de la balanza se puede utilizar para pesar muestras grandes o para determinar la densidad sólida (software incluido)
  • Múltiples idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español y portugués (aparte de los modelos con LCD)
Los modelos con una gran pantalla gráfica de matriz de puntos para facilitar la lectura y para un manejo sencillo tienen una extensa base de datos de formulación (receta), registro GLP/ISO de los últimos datos de calibración almacenados y varias características integradas avanzadas que los hacen perfectos para el uso en laboratorio. Las funciones incluyen la formulación de compuestos y aplicaciones de control de calidad. Las unidades disponen de una interfaz de serie RS232 y son ideales para comprobar el pesaje, peso porcentual, conteo de piezas, totalización, pesaje dinámico y determinación de carga máxima (retención máxima).
Los modelos con una amplia pantalla táctil de 5" (800×480 display) tienen las mismas características que los modelos de pantalla gráfica superiores y, además, proporcionan un acceso sencillo e intuitivo a todas las funciones gracias al menú guiado por iconos. Esto proporciona un acceso sencillo para el usuario a todas las aplicaciones de balanza y la base de datos interna, garantizando más eficiencia, productividad e interactividad. Estos modelos avanzados son aptos para usuarios múltiples, dado que disponen de una funcionalidad de protección con contraseña y cuentan con un puerto USB para importar/exportar de la base de datos. Las funciones incluyen el conteo avanzado de las piezas con informe estadístico y función textil para medir las fibras con un informe estadístico. Los modelos de pantalla táctil incluyen capacidades de estadísticas para todas las funciones incluidas con modelos de visualización gráfica, también disponen de capacidades de base de datos que otros modelos no tienen.
Información de suministro: Suministrados con cubierta protectora de plástico.