VWR®, Tubos de centrífuga, high performance, tapa plana o de tapón, PP
Proveedor: VWR Collection
525-1066EA 114 EUR
525-1066 525-1067 525-1068 525-1069 525-1070 525-1071 525-1072 525-1073 525-1074 525-1075 525-1076 525-1077 525-1078 525-1079 525-1080
VWR®, Tubos de centrífuga, high performance, tapa plana o de tapón, PP
Tubos Tubos de centrífuga
Estos tubos desechables de fondo cónico o con faldón, a prueba de fugas, presentan graduaciones negras y paredes interiores lisas para facilitar el llenado y la preparación de la muestra.
  • Graduaciones negras fáciles de leer en incrementos de ±2 %
  • Área de escritura impresa en blanco para codificación permanente
  • Libre de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
  • Esterilizable en autoclave (121 °C) y congelable (–80 °C)
  • Puede centrifugarse hasta 12 500 × g
  • Los tubos estériles se esterilizan por irradiación
  • Durante el proceso de congelación, es mejor utilizar una rejilla de plástico
  • Durante la centrifugación a alta velocidad, es mejor utilizar adaptadores de rotor adecuados
Las tapas están disponibles en dos estilos: planas, con una superficie lisa para opciones de etiquetado adicionales y estilo tapón para un sellado seguro cuando se utilizan agitadores e incubadoras horizontales. Todos los tapones están fabricados en polietileno verde de alta densidad. Los bastidores están disponibles por separado.
Los tubos empaquetados en gradilla se envasan en gradillas de plástico congelable, reciclable, esterilizable en autoclave y lavable. Los bastidores están marcados con números (del 1 al 25) para su identificación, están inclinados en un extremo para apilarlos fácilmente. El diseño entrelazado de cada estante de polipropileno los hace ideales para la organización de sobremesa.
Certificaciones: Fabricado en un entorno de sala blanca de clase 100 000. Fabricado bajo los sistemas de gestión de calidad ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015. Cumple con los requisitos de RoHS.
Información para pedidos: Los tubos con faldón no requieren de rack. En los artículos en bulk se suministran los tubos con los tapones envasados de forma separada.