VWR®, Tubos de centrífuga, sin metal, estériles
Proveedor: VWR Collection
525-1121EA 276 EUR
525-1121 525-1123 525-1124 525-1125
VWR®, Tubos de centrífuga, sin metal, estériles
Tubos Tubos de centrífuga
Estos tubos de centrífuga a prueba de fugas son ideales para usos medioambientales, como el análisis del agua y otras aplicaciones en las que los tubos tienen el potencial de contaminar las muestras.
  • Graduaciones negras fáciles de leer en incrementos de ±2 %
  • Contiene una gran área de escritura blanca esmerilada
  • Libre de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
  • Esterilizable en autoclave (121 °C) y congelable (–80 °C)
  • Puede centrifugarse hasta 12 500 × g
  • Los tubos estériles se esterilizan por irradiación
  • Durante el proceso de congelación, es mejor utilizar una rejilla de plástico
  • Durante la centrifugación a alta velocidad, es mejor utilizar adaptadores de rotor adecuados
Los tubos están certificados como libres de los principales metales traza críticos a menos de 1 ppb. Los tubos de centrífuga cónicos están disponibles en dos tamaños con tapones planos blancos para facilitar el etiquetado. Los tubos de polipropileno y los tapones de polietileno están fabricados con resinas USP VI.
Certificaciones: Fabricado en un entorno de sala de clase 100 000. Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015. Los tubos de centrífuga están certificados para cumplir con el requisito ROHS y están certificados como libres de los principales metales traza críticos.