Cofias, doble elástico, PP
Proveedor: VWR Collection
113-9411EA 0 EUR
113-9411 113-9413 113-9417
Cofias, doble elástico, PP
Prendas desechables
Cofias desechables hechas de PP suave no tejido. Idóneas para el uso en entornos no críticos.
  • Con cinta elástica doble libre de látex
  • Disponible en varios colores
Peso: 10 g/m²
Envase: 100 unidades por bolsa de plástico, 1000 unidades por caja de cartón.