Batas para visitas, antiestáticas, PP
Proveedor: VWR Collection
113-9271EA 0 EUR
113-9271 113-9270
Batas para visitas, antiestáticas, PP
Prendas desechables
Batas desechables para visitas hechas de PP.
  • Cierre frontal con cinco botones
  • Cuello coreano y antiestático
  • Muñequera elástica sin látex
Peso: 35 g/m²
Envase: Una por bolsa y 50 por caja de cartón.