1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine (1:4), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
92718-10ML 92718-10X1ML
92718-10MLEA 164 EUR
92718-10ML 92718-10X1ML
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine (1:4), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 8077-35-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe3b41624d2bf3efae4c7c335584e054867f557&vid=3b5045d4e2b6e10f5ed5480ed28345146c678bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (color) Colorless to Very Faint Yellow
Density D20/4 0.976 - 0.980
Refractive Index N20/d 1.502 - 1.504
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure