2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol ≥98.5% (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1H,1H-Pentafluoro-1-propanol
79879-10ML 79879-10X1ML
79879-10MLEA 156 EUR
79879-10ML 79879-10X1ML
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol ≥98.5% (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Formula: C₃H₃F₅O
MW: 150,05 g/mol
Número MDL: MFCD00004673
Núm. CAS: 422-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e84b0588b7f0d36881c58108aba50aac351968e1&vid=e84b0588b7f0d36881c58108aba50aac351968e1&prid=web&clid=SAPDAM