Clorotrimetilsilano ≥99.0% (por GC), líquido, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trimetilclorosilano
89595-10ML 89595-10X1ML 89595-50ML
89595-10MLEA 36.3 EUR
89595-10ML 89595-10X1ML 89595-50ML
Clorotrimetilsilano ≥99.0% (por GC), líquido, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Clorotrimetilsilano
Chlorotrimethylsilane is a silylation reagent used in the derivatization of triglycerides into volatile fatty esters by gas chromatography (GC).
Formula: C₃H₉ClSi
Pto. Ebullición: 57 °C (lit.)
Pto. de fusión: –40 °C (lit.)
Densidad: 0,856 g/cm³ (25 °C) (lit.)
Pto. de inflamación: –20 °C
Número MDL: MFCD00000502
Núm. CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 (8),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff9926d6dfe487ae3b2b4ae5488fb78cf647e927&vid=ff9926d6dfe487ae3b2b4ae5488fb78cf647e927&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Colorless
Purity (GC Area %) ≥ 99.0 %
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure