HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) ≥99.0% (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hexamethyldisilazane
52619-250ML 52619-50ML
52619-250MLEA 280 EUR
52619-250ML 52619-50ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) ≥99.0% (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Pto. Ebullición: 126
Pto. de fusión: -82
Pto. de inflamación: 6
Número MDL: MFCD00008259
Núm. CAS: 999-97-3
Índice Merck: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bb897a49260bc7677ad1f6d36b4d92877583818&vid=aacae6d820fe7f24349e379841e4cf581b4c637f&prid=web&clid=SAPDAM