N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo ≥98.5% (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
15269-25ML 15269-5ML 15269-10X1ML
15269-25MLEA 214 EUR
15269-25ML 15269-5ML 15269-10X1ML
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo ≥98.5% (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203.43 g/mol
Pto. Ebullición: 162
Pto. de fusión: 24
Pto. de inflamación: 40
Número MDL: MFCD00008270
Núm. CAS: 10416-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0a40f8f42759b8bc90a1c4436b6b05137a0607e&vid=b0a40f8f42759b8bc90a1c4436b6b05137a0607e&prid=web&clid=SAPDAM