2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano 99% (excluding TMCS) (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: BSTFA+TMCS (99:1)
15238-100ML 15238-25ML 15238-5ML 15238-10X1ML 15238-10X0.1ML 15238-1ML
15238-100MLEA 914 EUR
15238-100ML 15238-25ML 15238-5ML 15238-10X1ML 15238-10X0.1ML 15238-1ML
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano 99% (excluding TMCS) (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 8(3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a306c5840c61512f9d0f83bc8d9bda47ac488b9f&vid=03b1f13daeb83c089b7ffd977bd00bcc5f159fd9&prid=web&clid=SAPDAM