2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 10% trimetilclorosilano 98% (excluding TMCS) (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
15209-5ML 15209-25ML 15209-10X1ML
15209-5MLEA 50.7 EUR
15209-5ML 15209-25ML 15209-10X1ML
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 10% trimetilclorosilano 98% (excluding TMCS) (por GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 10% trimetilclorosilano
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 8(3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83130879a8837570320458cc2c72db1f8eee25a3&vid=27b1e6737d4568323c7ec921ad3c7fde50b835b6&prid=web&clid=SAPDAM