N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida con 1% trimetilclorosilano, LiChropur™ silylation reagent, for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: MSTFA with 1% TMCS
M-Clarity™ quality level = MQ100
69478-1ML-F 69478-5ML-F 69478-10X1ML-F
69478-1ML-FEA 52.7 EUR
69478-1ML-F 69478-5ML-F 69478-10X1ML-F
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida con 1% trimetilclorosilano, LiChropur™ silylation reagent, for GC derivatisation, Supelco®
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida con 1% trimetilclorosilano
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Núm. CAS: 24589-78-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52340fc07eee6fe35b43732e7eba6e5bba00ff8c&vid=6ebf72850a308851278edf170be7ab2807c8b525&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) Colourless
Appearance (Form) Liquid
Purity (GC area) ≥97,0%
GC minor component 1 (Area%) 0,8 - 1,5 %
Minor component 1 Trimethylchlorosilane
Refractive index N20/D 1,377 - 1,380
Proton NMR spectrum Conforms to structure