Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis), Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
74884-10G 74884-5G 74884-25G
74884-10GEA 171 EUR
74884-10G 74884-5G 74884-25G
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis), Supelco®
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Número MDL: MFCD00007544
Núm. CAS: 207596-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0abfa1f0d4fa34e4489a2657d5fdd3885baa0c0f&vid=9ad64e5ebd6e79138f6ba43cdcfd5939c64344b8&prid=web&clid=SAPDAM