Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico, Supelco®
Proveedor: Merck
74882-10G-F 74882-50G-F 74882-250G-F
74882-10G-FEA 326 EUR
74882-10G-F 74882-50G-F 74882-250G-F
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico, Supelco®
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Número MDL: MFCD00007544
Núm. CAS: 207596-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea818c4c50e33f0b0142cf2017a315735797dd5&vid=dea818c4c50e33f0b0142cf2017a315735797dd5&prid=web&clid=SAPDAM