Tetrabutilamonio hidrogenosulfato concentrada para cromatografía en par iónico, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: tetra-n-butylammonium hexafluorophosphateTetrabutylammonium hydrogen sulfatetetrabutylammonium azide
98479-6X1AMP-FEA 363 EUR
98479-6X1AMP-F
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato concentrada para cromatografía en par iónico, Supelco®
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Dilute content from one ampule (~0.3M) to 1L with HPLC grade water.
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8