Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 99,0 Ionpair, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
86853-10G-FEA 404 EUR
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 99,0 Ionpair, Supelco®
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&vid=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&prid=web&clid=SAPDAM