Supelco® Organic Reference Standard, Alkane Standard Solution C₂₁-C₄₀
Proveedor: Merck
04071-1ML 04071-5ML
04071-1MLEA 57.2 EUR
04071-1ML 04071-5ML
Supelco® Organic Reference Standard, Alkane Standard Solution C₂₁-C₄₀
Normativas Estándares orgánicos
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07
Precaución: P201 - P210 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
Descripción de la clase de peligro H225 - H304 - H315 - H336 - H361d - H373 - H412
Punto de inflamación –4 °C - closed cup
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento 2...30 °C