VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Incubadoras refrigeradas
Proveedor: VWR Collection
390-1338EA 3970 EUR
390-1338 390-1339
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Incubadoras refrigeradas
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
Estas incubadoras refrigeradas por compresor que disponen de un rango de temperaturas de entre 3 y 70 °C con convección de aire forzado y un control de velocidad de ventilador (50 hasta 100%). Con cámara interior de acero inoxidable (DIN 1.4016) y acabado de lino de acero inoxidable exterior. Los modelos PREMIUM tienen un menú intuitivo y un software fácil de usar, puerto USB con unidad flash para descarga de datos a la memoria USB y para cargar programas. Se pueden conectar a redes Ethernet o Wi-Fi para control remoto desde cualquier ordenador, y los usuarios pueden recibir notificaciones sobre parámetros seleccionables a través del correo electrónico.
  • El controlador de microprocesador multifuncional con pantalla táctil a todo color de 7", ofrece una visión general de los parámetros establecidos y actuales mientras se ejecuta
  • Control de acceso a través del inicio de sesión con contraseña y función de administrador para administrar 5 cuentas de usuario
  • Memoria de 40 programas de usuario, cambio rápido y fácil de los parámetros durante un programa en ejecución
  • Perfil multisegmento (hasta 100) de temperatura y tiempo con rampas ajustables
  • Temporizador de 1 minuto a 366 días u operación continua
  • Función de retraso del inicio regulable y función de bucle
  • Un termostato de seguridad de exceso y defecto de temperatura ajustable de clase 3.3 (DIN 12880) protege las muestras y la estufa de incubación
  • Refrigerante respetuoso con el medio ambiente. (R1234ze) con un potencial de calentamiento global bajo (GWP es 7)
Ambos modelos tienen una puerta exterior resistente y una puerta interior de vidrio. Están equipados con un puerto de acceso de 30 mm, cerradura de puerta, luz LED interna y enchufe interno (230 V, 50 Hz, IP 54) para enchufes de la UE (se puede cambiar a una versión de enchufe del Reino Unido o CH). Los modelos IL 150R son apilables sin necesidad de kit de apilamiento adicional, otros modelos no son apilables.
Entre las funciones de seguridad se incluyen: alarmas sonoras y visibles de temperatura, sistema de control en caso de fallo de alimentación, función de descongelación, alarma en caso de puerta abierta, alarma en caso de fallo del sensor de temperatura y función de diagnóstico automático.
Las unidades cuentan con software de control Premium y facilitan el cumplimiento de GLP con ajustes de protección por contraseña, registro de eventos y memoria interna que almacena hasta 10000 registros de datos para cada usuario (almacenados durante un máximo de 12 meses). Los usuarios pueden obtener una visión general de los valores en la pantalla o un PC en forma tabular o gráfica.
Información de suministro: Los modelos se suministran con dos o tres estantes de rejilla de acero inoxidable (IL 250R), un estante de rejilla inferior, llaves de la cerradura (2 piezas), certificado de prueba del fabricante a 37 ℃, cable Ethernet, manual de instrucciones multilingüe y software Premium Control (se puede descargar de la memoria interna en la memoria USB).
Precaución: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.