VWR® INCU-Line® CR PREMIUM, Incubadoras refrigeradas
Proveedor: VWR Collection
390-1335EA 8180 EUR
390-1335 390-1336 390-1337
VWR® INCU-Line® CR PREMIUM, Incubadoras refrigeradas
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
Estos incubadores refrigerados por compresor proporcionan un rango de temperatura entre −10 y +100 °C con convección de aire forzada y control de la velocidad del ventilador (10 para 100%). Con una cámara interior de acero inoxidable (DIN 1.4301) y un exterior de chapa con recubrimiento de polvo. Los modelos PREMIUM cuentan con un menú intuitivo y un software de fácil manejo, un puerto USB con memoria flash para la descarga de datos en la memoria USB y para la carga de programas. Pueden conectarse a una red Ethernet o Wi-Fi para su control remoto desde cualquier ordenador y los usuariosMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo IL 240CR PREMIUM IL 400CR PREMIUM IL 750CR PREMIUM
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health Safer Human and Environmental Health
Fluctuación de temperatura (tiempo) ±0,2 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C
Variación de la temperatura (espacial) ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C
Intervalo de temperaturas −10…+100 °C −10…+100 °C −10…+100 °C
Capacidad 245 L 424 L 749 L
Max. chamber workload 90 kg 120 kg 140 kg
Tipo de convección Compressor cooling and heating elements Compressor cooling and heating elements Compressor cooling and heating elements
Consumo nominal de potencia 800 W 1200 W 1800 W
Peso 140 kg 179 kg 253 kg
Estantes de serie (máx.) 3 (10) 3 (14) 3 (16)
Carga máx. por estante 25 kg (estante estándar) 25 kg (estante estándar) 100 (estante reforzado)
Internas, An×Pr×Al 600×510×800 mm 800×510×1040 mm 1040×600×1200 mm
Ext. An×Pr×Al 820×760×1430 mm 1040×740×1650 mm 1260×860×1820 mm
Certificación ambiental EPA SNAP Acceptable refrigerant R290 (Propane) EPA SNAP Acceptable refrigerant R290 (Propane) EPA SNAP Acceptable refrigerant R290 (Propane)