Gafas de soldador de seguridad, Ultrasonic Flip-up
Proveedor: UVEX
9302.045 9302.043
UVEX9302.045EA 52.6 EUR
UVEX9302.045 UVEX9302.043
Gafas de soldador de seguridad, Ultrasonic Flip-up
Gafas /Googles
Las gafas de seguridad para soldar de visión amplia tienen un diseño deportivo y también son adecuadas como gafas de protección.
  • Reconocimiento perfecto de los colores gracias a los filtros Uvex sunglare
  • La nueva tecnología de filtros combina la protección UV 400 e IR
  • Filtro extremadamente resistente a los arañazos en ambas caras, lo que minimiza las quemaduras por chispas de soldadura (uvex infradur)
  • Sin problemas de presión cuando se lleva durante mucho tiempo, gracias a la combinación de componentes duros y blandos
La combinación de componentes de materiales duros y blandos utilizada en los ultrasonidos uvex aúna una alta resistencia mecánica con una óptima capacidad de desgaste. Esta gafa de visión amplia puede llevarse durante largos periodos de tiempo sin causar problemas de presión. El componente blando y flexible permite que se adapte a cada rostro para un ajuste perfecto, garantizando una protección lateral completa alrededor de la zona de los ojos, incluso cuando se lleva sobre gafas graduadas.
El ultrasonido uvex ofrece una excelente ventilación, asegurando un ambiente interior agradable que no causa irritación. También cuentan con un diseño deportivo, un campo de visión panorámico y un cambio de lentes rápido y sencillo. La versión de seguridad para soldadura de la gafa tiene una práctica lente abatible que es muy fácil de sustituir.
Certificaciones: EN 166; EN 169; EN 170