VWR® INCU-Line®, Incubadoras refrigeradas
Proveedor: VWR Collection
390-1341EA 2660 EUR
390-1341 390-1342
VWR® INCU-Line®, Incubadoras refrigeradas
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
Estas incubadoras refrigeradas por compresor con convección de aire forzado proporcionan un rango de temperatura entre 3 y 70 °C. Cuentan con una cámara interior de acero inoxidable (DIN 1.4016) y un exterior de chapa con recubrimiento de polvo. Estos modelos cuentan con un menú intuitivo, una interfaz USB para la descarga de datos en una memoria USB y pueden conectarse a una red LAN. El IL 68R tiene una puerta exterior de cristal, los modelos IL 150R/250R tienen una puerta exterior sólida y una puerta interior de cristal.
  • Controlador de microprocesador multifuncional con pantalla táctil de 4,3" a todo color
  • La memoria interna almacena hasta 10000 registros de datos (almacenados durante un máximo de 6 meses)
  • Memoria de cinco programas de usuario, cambio rápido y fácil de los parámetros durante un programa en marcha
  • Perfil temperatura-tiempo de cinco segmentos y tiempos de rampa ajustables (días/horas/minutos)
  • Temporizador desde 1 minuto hasta 366 días o funcionamiento continuo
  • Inicio programado del programa (fijación de fecha y hora) y función de bucle hasta 255 veces
  • Termostato de seguridad ajustable por exceso y defecto de temperatura Clase 3.3 (DIN 12880) que protege las muestras
  • Los modelos IL 150R son apilables sin necesidad de un kit de apilamiento adicional
Las unidades utilizan un refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R1234ze) con un potencial de calentamiento global muy bajo (GWP es 7). Todos los modelos están equipados con puerto de acceso de 30 mm, cerradura de puerta, reloj de tiempo real, luz LED interna y toma de corriente interna (230 V, 50 Hz, IP 54) para enchufes de la UE (puede cambiarse a una versión con enchufe del Reino Unido o CH)
Las características de seguridad incluyen alarmas de temperatura audibles y visibles, sistema de control de fallos de alimentación, alarma de puerta abierta, alarma de fallo del sensor de temperatura y función de autodiagnóstico.
Información de suministro: Los modelos se suministran con estantes de alambre revestidos, llaves para la cerradura (2 unidades), certificado de prueba del fabricante a 37 ºC, manual de instrucciones multilingüe (puede descargarse de la memoria interna en una memoria USB). El software opcional Premium Control (390-1323), se suministra en una memoria USB para poder cargarlo en un PC.
Precaución: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.