Cepillos cilíndricos
Proveedor: MICRONOVA
BRWH-02 BRWH-03
MICRBRWH-02EA 113 EUR
MICRBRWH-02 MICRBRWH-03
Cepillos cilíndricos
Cepillos
Estos cepillos cilíndricos con cabezal de cepillo cuentan con rosca ACME para su fijación a los mangos de la serie STA.
  • Con fundas de tela opcionales
  • Cerdas de poliéster
  • Sin BPA
Las resinas base utilizadas para producir los bloques y las cerdas están hechas de materiales aprobados por la FDA.
La cubierta de poliéster es compatible con desinfectantes fuertes y es autoclavable.