Supelco® Organic Reference Standard, N-(3-Phenylpropionyl)glycine
Proveedor: Merck
94348-10MG 94348-50MG
94348-10MGEA 76.5 EUR
94348-10MG 94348-50MG
Supelco® Organic Reference Standard, N-(3-Phenylpropionyl)glycine
Normativas Estándares orgánicos
  • GHS signal: GHS05
Precaución: P280 - P305 + P351 + P338
Order Now
ESPECIFICACIONES
Synonym(s) 2-[(3-Phenylpropionyl)amino]acetic acid; 3-Phenylpropionyl glycine; N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)glycine; N-(3-Phenylpropanoyl)glycine
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 56613-60-6
MDL No. MFCD03011415
Molecular weight 207,23
Descripción de la clase de peligro H318
Condiciones de envío WICE
Condiciones de almacenamiento 2…8 °C