Cepillos para teteras
Proveedor: MICRONOVA
BRDB-41 BRWH-41 BRWH-42
MICRBRDB-41EA 118 EUR
MICRBRDB-41 MICRBRWH-41 MICRBRWH-42
Cepillos para teteras
Cepillos
El cepillo para hervidor de agua es un cepillo de forma oblonga con un diseño de cabeza acampanada y cerdas de poliéster, que es muy adecuado para una limpieza exhaustiva de tanques pequeños, garrafas y otros equipos de producción.
  • Cepillo ligero y duradero con cubiertas de tela opcionales
  • Fabricado con resinas base sin BPA aprobadas por la FDA
  • Aprobado por la FDA para el contacto indirecto con alimentos
  • Dispone de tres mangos roscados ACME, uno a 90º y dos en ángulo a cada lado
  • Las fundas y mangos opcionales se venden por separado
  • Autoclavable, con la base hacia abajo
Se acopla a la serie STA de Micronova, asas de longitud fija y extensible para alcanzar el fondo de los grandes tanques de proceso y hervidores.