Diisopropilamina ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: N-Isopropyl-2-propanamine
87031.290EA 67.3 EUR
87031.290 87031.320 87031.460
Diisopropilamina ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Diisopropilamina
Formula: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Pto. Ebullición: 84
Pto. de fusión: -61
Pto. de inflamación: -17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008862
Núm. CAS: 108-18-9
UN: 1158
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03219
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC) ≥99,0%
Relative density (20/4°C) 0,715 - 0,716
Water (K. F.) ≤ 0,3 %
Identity (IR) Passes test