Cloruro de benzoilo ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Benzoilo cloruro
87035.290EA 67.6 EUR
87035.290 87035.460
Cloruro de benzoilo ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Cloruro de benzoilo
Formula: C₇H₅ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000653
Núm. CAS: 98-88-4
UN: 1736
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Assay ≥98,0%
Colour (APHA) ≤50
Identity Passes test