Fosforilo tricloruro ≥99.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
87036.230EA
59.2
EUR
87036.230
87036.290
Fosforilo tricloruro ≥99.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Fosforilo tricloruro
Formula:
POCl₃ MW: 153.33 g/mol Pto. Ebullición: 107 Pto. de fusión: 1 |
Número MDL:
MFCD00011443 Núm. CAS: 10025-87-3 EINECS: 233-046-7 UN: 1810 ADR: 8 I Índice Merck: 12,07506 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colourless to yellowish liquid |
Assay | ≥99,0% |
Colour (APHA) | ≤30 |
Identity | Passes test |