Potasio dihidrogenofosfato 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM buffer stock solution
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
86185.290EA 49.4 EUR
86185.290
Potasio dihidrogenofosfato 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM buffer stock solution
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Potassium phosphate, monobasic 0.0664 – 0.0670 mol/l
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out.