Cepillos cervicales, Cytotak™ Transwab®, etiquetados
Proveedor: MWE
Cytotak™ Transwab®
720-0136EA 335 EUR
720-0136
Cepillos cervicales, Cytotak™ Transwab®, etiquetados
Cepillos
Cepillos de citología de cerdas de nylon para frotis cervicales.
  • Estéril, envasado en tubo etiquetado
  • El eje de plástico no es tóxico y es seguro de usar
  • La configuración en espiral cónica facilita el acceso a la abertura estrecha
  • La rotación suave crea una acción de cepillado contra la superficie de la piel para mejorar la recuperación del material celular
Eje/cabeza: Plástico/nylon
Envase: Envasado individualmente.