Embudo de acero inoxidable
Proveedor: BURKLE
9604-0008 9604-0003 9604-0005 9604-0001
221-0283EA 65 EUR
221-0283 BURK9604-0003 BURK9604-0005 BURK9604-0001
Embudo de acero inoxidable
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
El embudo de acero inoxidable permite llenar y trasvasar sin problemas polvos fluidos, líquidos y sustancias ligeramente viscosas.
  • Acero inoxidable V2A (1.4301)
  • Canal de aire para una circulación sin obstrucciones
  • Con un asa que facilita la manipulación
Dependiendo del diámetro, el útil de llenado puede utilizarse para trasvasar desde pequeñas cantidades en laboratorios hasta grandes cantidades en la industria
Este resistente embudo de acero inoxidable puede utilizarse en multitud de sectores.