Rasqueta de acero inoxidable
Proveedor: BURKLE
5386-0012 5386-0010
BURK5386-0012EA 14.3 EUR
BURK5386-0012 BURK5386-0010
Rasqueta de acero inoxidable
Espátulas
De forma similar a una paleta o una espátula farmacéutica, esta rasqueta puede utilizarse para aplicar, distribuir o alisar sustancias viscosas como, por ejemplo, pastas o cremas.
  • Acero inoxidable V2A (1.4301)
  • Sin bordes ni surcos: Facilita la limpieza e impide que se depositen restos de producto o de materiales de limpieza
  • La rasqueta tiene una hoja larga, estrecha y pulida de alto brillo que permite trabajar con total precisión Su mango robusto se siente muy cómodo en la mano
Esta rasqueta de laboratorio resulta ideal para los sectores químico y farmacéutico.