VWR®, Sistema de agua ultra pura, G series
Proveedor: VWR Collection
171-1094EA 16500 EUR
171-1094 171-1096 171-1095 171-1464 171-1465 171-1466
VWR®, Sistema de agua ultra pura, G series
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
Este potente e intuitivo sistema de purificación de agua de laboratorio proporciona agua ultrapura de tipo I y de tipo II basada en EDI de calidad superior a partir del agua del grifo. La calidad del agua cumple o supera las normas ASTM, CLSI, CAP e ISO de tipo I, respectivamente.
  • Simple and intuitive to dispense water via the dispenser or central console
  • Central console is an 8 inch waterproof touch screen, providing user with full control and access of system performance
  • One water system can drive several dispensing units ('1 + N mode')
  • Dispensing flow