VWR®, Sistema de agua ultrapura, serie U
Proveedor: VWR Collection
171-1097EA 7550 EUR
171-1097 171-1246 171-1098 171-1099 171-1244 171-1245 171-1467 171-1468 171-1469 171-1470 171-1471 171-1472
VWR®, Sistema de agua ultrapura, serie U
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
Este sistema de agua de laboratorio 'dos en uno' produce agua ultrapura (tipo I) y de ósmosis inversa (tipo III) a partir del agua del grifo. La calidad del agua ultrapura cumple o supera las normas de agua ASTM, CLSI, CAP e ISO de tipo I.
  • El suministro de agua es sencillo e intuitivo a través del dispensador o de la consola central
  • La consola central es una pantalla táctil impermeable de 8 pulgadas, que proporciona al usuario un control y acceso total al rendimiento del sistema
  • Un sistema de agua puede accionar varias unidades dispensadoras (modo "1 + N")
  • El caudal de dispensación es de hasta 2 L/min y está disponible la dispensación volumétrica
  • Consumibles etiquetados con RFID para facilitar el seguimiento de la vida útil y el rendimiento
  • Opción de comunicación inalámbrica para controlar varios dispensadores y la consola central (opcional)
  • Monitorización del COT y de la resistividad/conductividad en tiempo real
  • Modo de circulación del tanque opcional para mantener una calidad de agua estable en el tanque
  • Los usuarios pueden ver la información esencial (calidad del agua, estado del sistema, advertencias) en la unidad dispensadora y en la consola central en cualquier momento (datos almacenados hasta 2 años; descargables)
La pantalla gráfica guía a los usuarios a través del funcionamiento del sistema, el rendimiento, la resolución de problemas y el mantenimiento, y puede protegerse con una contraseña para obtener varios niveles de acceso.
Aplicaciones (Tipo I - agua ultrapura): Preparación de la fase móvil de HPLC; preparación de soluciones en blanco de reactivos; diluyente de muestras para GC, HPLC, ICP-MS, AA y otras técnicas analíticas; preparación de tampones y medios de cultivo para el cultivo de células de mamíferos; preparación de reactivos de biología molecular.
Aplicaciones (Tipo III - agua RO): Limpieza de cristalería, lavadoras de cristalería, agua para baños de agua, llenado de autoclaves, agua para animales de laboratorio.
Certificaciones: El sistema de agua de VWR® se entrega con un Certificado de Conformidad que garantiza que ha sido construido y probado completamente ensamblado siguiendo los Procedimientos Operativos Estándar, y un Certificado de Calibración para los medidores de temperatura y resistividad incorporados al sistema. Los consumibles se entregan automáticamente con un certificado de calidad. El centro de fabricación cuenta con las certificaciones ISO 9001 (2015) e ISO 140001.
Información para pedidos: Para un sistema completo, hay que pedir la unidad de producción y los accesorios obligatorios. Otros accesorios y consumibles, como los soportes de montaje en pared, los cartuchos de purificación y el kit de actualización inalámbrica están disponibles por separado.
Please note: Para el sistema U12 es necesario pedir one unidad del paquete de ósmosis inversa 171-1276 (12 L/h), Para el sistema U24 two unidades del paquete de RO son necesarias 171-1276 (12 L/h). Para el sistema U32, pida two unidades del paquete RO 171-1277 (16 L/h).
Información de suministro: VWR® U12 System starter setup (171-1467) incluye 1 × Sistema VWR® U12, 1 × Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × Paquete VWR® AC , 1 × Paquete VWR® P , 1 × Paquete VWR® RO, 12 L/H, 1 × Paquete VWR® H, 1 × Paquete VWR® U, 1 × Paquete de limpieza VWR®, 1 × Protector de fugas para VWR®, 1 × Kit dispensador, 1 × Filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 × Módulo de sanitización UV para el tanque VWR®, y 1 × Tanque PE de 30L con sensores para VWR®.
VWR® U24 System starter setup (171-1468) incluye 1 × Sistema VWR® U24, 1 × Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × Pack VWR® AC , 1 × Pack VWR® P , 2 × Pack VWR® RO, 12 L/H, 1 × Pack VWR® H, 1 × Pack VWR® U, 1 × Pack VWR® de limpieza, 1 × Protector de fugas para VWR®, 1 × Kit dispensador, 1 × Filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 × Módulo de sanitización UV para el tanque VWR®, y 1 × Tanque PE de 30L con sensores para VWR®.
VWR® U32 System starter setup (171-1469) incluye 1 × Sistema VWR® U32, 1 × Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × Pack VWR® AC , 1 × Pack VWR® P , 2 × Pack VWR® RO, 16 L/H, 1 × Pack VWR® H, 1 × Pack VWR® U, 1 × Pack VWR® de limpieza, 1 × Protector de fugas para VWR®, 1 × Kit dispensador, 1 × Filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 × Módulo de sanitización UV para el tanque VWR®, y 1 × Tanque PE de 30L con sensores para VWR®.
VWR® U12 TOC System starter setup (171-1470) incluye 1 × Sistema VWR® U12 TOC, 1 × Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × Paquete VWR® AC , 1 × Paquete VWR® P , 1 × Paquete VWR® RO, 12 L/H, 1 × Paquete VWR® H, 1 × Paquete VWR® U (Low TOC), 1 × Paquete de limpieza VWR®, 1 × Protector de fugas para VWR®, 1 × Kit dispensador, 1 × Filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 × Módulo de sanitización UV para el tanque VWR®, y 1 × Tanque PE de 30L con sensores para VWR®.
VWR® U24 TOC System starter setup (171-1471) incluye 1 × Sistema VWR® U24 TOC, 1 × Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × Paquete VWR® AC , 1 × Paquete VWR® P , 2 × Paquete VWR® RO, 12 L/H, 1 × Paquete VWR® H, 1 × Paquete VWR® U (Low TOC), 1 × Paquete de limpieza VWR®, 1 × Protector de fugas para VWR®, 1 × Kit dispensador, 1 × Filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 × Módulo de sanitización UV para el tanque VWR®, y 1 × Tanque de PE de 30L con sensores para VWR®.
VWR® U32 TOC System starter setup (171-1472) incluye 1 × Sistema VWR® U32 TOC, 1 × Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × Paquete VWR® AC , 1 × Paquete VWR® P , 2 × Paquete VWR® RO, 16 L/H, 1 × Paquete VWR® H, 1 × Paquete VWR® U (Low TOC), 1 × Paquete de limpieza VWR®, 1 × Protector de fugas para VWR®, 1 × Kit dispensador, 1 × Filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 × Módulo de sanitización UV para el tanque VWR®, y 1 × Tanque de PE de 30L con sensores para VWR®.