Este sistema compacto produce agua de tipo II basada en EDI directamente a partir del agua del grifo. La calidad del agua de tipo II cumple o supera la calidad del agua definida por ASTM, CAP, CLSI e ISO 3696 / BS farmacopea.
- El suministro de agua es sencillo e intuitivo a través del dispensador o de la consola central
- La consola central es una pantalla táctil de 8 pulgadas resistente al agua, que proporciona al usuario un control y acceso total al rendimiento del sistema
- Un sistema de agua puede accionar varias unidades dispensadoras (modo "1 + N")
- El caudal de dispensación es de hasta 2 L/min y está disponible la dispensación volumétrica
- Consumibles etiquetados con RFID para facilitar el seguimiento de la vida útil y el rendimiento
- Opción de comunicación inalámbrica para controlar varios dispensadores y la consola central (opcional)
- Monitorización del COT y de la resistividad/conductividad en tiempo real
- Modo de circulación del tanque opcional para mantener una calidad de agua estable en el tanque
- Los usuarios pueden ver la información esencial (calidad del agua, estado del sistema, advertencias) en la unidad dispensadora y en la consola central en cualquier momento (datos almacenados hasta 2 años; descargables)
La pantalla gráfica guía a los usuarios a través del funcionamiento del sistema, el rendimiento, la resolución de problemas y el mantenimiento, y puede protegerse con una contraseña para obtener varios niveles de acceso.
Aplicaciones: Preparación de reactivos químicos y biológicos; preparación de medios de cultivo; preparación de soluciones para análisis químicos (como HPLC e ICP); analizadores clínicos; enjuague de dispositivos y equipos médicos; fraccionamiento de suero y sangre; oftalmología.
Certificaciones: El sistema de agua de VWR® se entrega con un Certificado de Conformidad que garantiza que ha sido construido y probado completamente ensamblado siguiendo los Procedimientos Operativos Estándar, y un Certificado de Calibración para los medidores de temperatura y resistividad incorporados al sistema. Los consumibles se entregan automáticamente con un certificado de calidad. El centro de fabricación cuenta con las certificaciones ISO 9001 (2015) e ISO 140001.
Información para pedidos: Para un sistema completo, hay que pedir la unidad de producción y los accesorios obligatorios. Otros accesorios y consumibles, como los soportes de montaje en pared, los cartuchos de purificación y el kit de actualización inalámbrica están disponibles por separado.
Please note: Para el sistema E5 es necesario pedir one unidad del paquete de ósmosis inversa 171-1276 (12 L/h), Para el sistema E10 two unidades del paquete de RO son necesarias 171-1276 (12 L/h). Para el sistema E15, pida two unidades del paquete RO 171-1277 (16 L/h).
Información de suministro: VWR® E5 System starter setup (171-1473) incluye 1 x Sistema VWR® E5, 1 x Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 x Pack VWR® AC , 1 x Pack VWR® P , 1 x Pack VWR® RO, 12 L/H, 1 x Pack de limpieza VWR®, 1 x Protector de fugas para VWR®, 1 x Kit dispensador, 1 x Filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 x Módulo de sanitización UV para el tanque VWR®, y 1 x Tanque PE de 30L con sensores para VWR®.
VWR® E10 System starter setup (171-1474) incluye 1 sistema VWR® E10, 1 filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 paquete VWR® AC, 1 paquete VWR® P, 2 paquetes VWR® RO de 12 L/H, 1 paquete VWR® de limpieza, 1 protector de fugas para VWR®, 1 kit dispensador, 1 filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 módulo de sanitización UV para el tanque VWR® y 1 tanque de PE de 30 L con sensores para VWR®.
VWR® E15 System starter setup (171-1475) incluye 1 sistema VWR® E15, 1 filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 paquete VWR® AC, 1 paquete VWR® P, 2 paquetes VWR® RO de 16 L/H, 1 paquete VWR® de limpieza, 1 protector de fugas para VWR®, 1 kit dispensador, 1 filtro de ventilación del tanque para VWR®, 1 módulo de sanitización UV para el tanque VWR® y 1 tanque de PE de 30 L con sensores para VWR®.