Ácido acético glacial_AcOH 99,5, AR®, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
3125-46EA
97.27
EUR
3125-46
MACR3125-16
Ácido acético glacial_AcOH 99,5, AR®, Macron Fine Chemicals™
Ácido acético
Formula:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Pto. Ebullición: 118 Pto. de fusión: 17 Pto. de inflamación: 38,5 |
Número MDL:
MFCD00036152 Núm. CAS: 64-19-7 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | 99.5% |
Acetaldehyde (CH₃CHO) | ≤0.05% |
Residue after Evaporation | ≤0.002% |
Substances Reducing KMnO₄ (as HCOOH) | ≤0.02% |
Chloride (Cl) | ≤0.001% |
Sulfate (SO₄) | ≤0.001% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0002% |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |