Supelco® Organic Reference Standard, Digoxigenin
Proveedor: Merck
D9026-100MG D9026-25MG D9026-500MG
D9026-100MGEA 272 EUR
D9026-100MG D9026-25MG D9026-500MG
Supelco® Organic Reference Standard, Digoxigenin
Normativas Estándares orgánicos
  • GHS signal: GHS06
Precaución: P260 - P262 - P264 - P280 - P302 + P352 + P310 - P304 + P340 + P310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbc1b156277f8fe7840bd57d7ab3814e427b9f3&vid=6daed703a095dbd5a5aea28e220d96cb8d2eb176&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d207241700c7622e621bceec2f8f95040850b75f&vid=d207241700c7622e621bceec2f8f95040850b75f&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13191b6d23626d4313891ce420f4bc4e663ebb94&vid=c4da0b34ec0001670549e3ac4dee0c6a6259e471&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
ESPECIFICACIONES
Synonym(s) 3β,12β,14β,21-Tetrahydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone; 3β,12β,14-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolide; 5β,20(22)-Cardenolide-3β,12β,14-triol; Lanadigigenin
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 1672-46-4
MDL No. MFCD00871861
Molecular weight 390,51
Melting point 222 °C (lit.)
Descripción de la clase de peligro H300 + H310 + H330
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento RT