Hematoxilina (Mayer) para histología, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
3870.2500EA 104 EUR
3870.2500 3870.1000
Hematoxilina (Mayer) para histología, J.T.Baker®
Haematoxylin
Hematoxyline solution according to mayer for use in HE staining.
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Número MDL: MFCD00078111
Núm. CAS: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Performance Test Passes Test
For Laboratory, Research or Manufacturing Use