Tapones de rosca con conectores de tubo para botellas GL 45 DURAN®, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292632806 292642807 292652808 292662809
SCOT292632806EA 113 EUR
SCOT292632806 SCOT292642807 SCOT292652808 SCOT292662809
Tapones de rosca con conectores de tubo para botellas GL 45 DURAN®, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
Las tapas reutilizables GL 45 permiten que se usen botellas de laboratorio DURAN® GL 45 de 100 ml o más para tomar muestras, alimentar líquidos o transferirlas.
  • Elección versátil de dos, tres, cuatro o cinco conectores de tubos de acero inoxidable.
  • Sellado confiable a prueba de fugas con juntas tóricas de fluoroelastómero
  • Resistencia a altas temperaturas (hasta 180 ° C)
Las tapas reutilizables GL 45 se ajustan a todas las botellas de laboratorio de vidrio DURAN® GL 45. Los conectores de tubos de acero inoxidable con púas (4,2 mm de diámetro) son adecuados para tubos flexibles de 3,2 mm de diámetro interno, como los tubos de bomba peristáltica BPT.
Los tapones son ideales para aplicaciones de bioprocesos a pequeña escala, como la recolección de muestras, la alimentación de biorreactores, la adición de tampones y medios, el bombeo peristáltico de fluidos, el circuito de perfusión para el cultivo celular, el uso en un micro-reactor químico o para las muestras de oxigenación (aireación).
Todos los componentes son químicamente resistentes y pueden esterilizarse en autoclave a 121 ° C durante 15 minutos.
Certificaciones: Certificado de conformidad disponible bajo petición.
Información para pedidos: Las botellas deben pedirse por separado.