Avantor® Alltima HP C8, Columnas HPLC, 3 µm
Proveedor: Avantor
HICH22482EA 978 EUR
HICH22482 HICH87740
Avantor® Alltima HP C8, Columnas HPLC, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HP son para aplicaciones de fase inversa en las que el C18 es demasiado retentivo.
  • Alta resolución para muestras complejas
  • Sílice de alta pureza
  • Excelente estabilidad de la columna
Estas columnas combinan la selectividad y el rendimiento necesarios para superar las necesidades de separación más exigentes. El bajo nivel de sangrado de la columna hace que estas columnas sean ideales para las aplicaciones de microperforación.
Se utilizan ampliamente para compuestos básicos en aplicaciones de pH neutro a alcalino, MS.