Avantor® Alltima HP C18, Columnas HPLC, 3 µm
Proveedor: Avantor
HICH22154EA 1110 EUR
HICH22154 HICH22155 HICH87669 HICH87670 HICH87601 HICH87826 HICH87667 HICH87668 HICH87672
Avantor® Alltima HP C18, Columnas HPLC, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas de fase C18 Avantor® Alltima HP son las clásicas de retención y selectividad en fase inversa.
  • Mayor estabilidad
  • Alta pureza
  • Excelente rendimiento de la columna
  • pH: 1 a 10
Múltiples opciones de selectividad para optimizar la retención, la resolución y el tiempo de análisis. La sílice de alta pureza ayuda a eliminar los problemas de cola de los picos.
El bajo nivel de sangrado de la columna hace que ésta sea ideal para los análisis microbiológicos y otros análisis críticos.