Avantor® Alltima HP C8, Columnas HPLC, 5 µm
Proveedor: Avantor
HICH22465EA 0 EUR
HICH22465 HICH87751 HICH87752 87756/N
Avantor® Alltima HP C8, Columnas HPLC, 5 µm
Columnas de cromatografía
Para superar las necesidades de separación, estas columnas tienen un alto rendimiento y selectividad.
  • Sílice de alta pureza
  • Excelente estabilidad de la columna
  • Estabilidad del pH: 1 a 10
  • Contiene una baja retención y luego fases C18
Se utiliza para la aplicación de la fase inversa cuando el C18 es demasiado rentable.